3-Iod-p-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20483G100
AS20483G25
ACTIAS20483G100EA
0
CHF
ACTIAS20483G100
ACTIAS20483G25
3-Iod-p-toluylsäure
3-Iod-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇IO₂ Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa) Melting Pt: 210…211 °C |
MDL Number:
MFCD00010392 CAS-Nummer: 82998-57-0 |