3-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20248G100
AS20248G25
ACTIAS20248G100EA
0
CHF
ACTIAS20248G100
ACTIAS20248G25
3-Fluorphenylboronsäure
3-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ Melting Pt: 216…218 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS-Nummer: 768-35-4 |