3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33702G1
AS33702G5
ACTIAS33702G1EA
0
CHF
ACTIAS33702G1
ACTIAS33702G5
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ |
MDL Number:
MFCD05864360 CAS-Nummer: 14027-75-9 |