3-Fluor-2-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20313G25 AS20313G5
ACTIAS20313G25EA 179 CHF
ACTIAS20313G25 ACTIAS20313G5
3-Fluor-2-hydroxypyridin
3-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
MDL Number: MFCD03095042
CAS-Nummer: 1547-29-1