5-Brom-2-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
AS20790G100 AS20790G25
ACTIAS20790G100EA 93 CHF
ACTIAS20790G100 ACTIAS20790G25
5-Brom-2-hydroxypyridin
5-Brom-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
MDL Number: MFCD00234042
CAS-Nummer: 13466-38-1