5-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7142G100EA
0
CHF
ACTIAS7142G25
ACTIAS7142G100
5-Brom-2-fluorpyridin
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175,99 g/mol Siedepunkt: 63 °C (15 mmHg) |
MDL Number:
MFCD01863742 CAS-Nummer: 766-11-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |