5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS23140G100
AS23140G25
AS23140G5
ACTIAS23140G100EA
0
CHF
ACTIAS23140G100
ACTIAS23140G25
ACTIAS23140G5
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143423 CAS-Nummer: 146328-85-0 UN: 2811 |