3-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS22718G25 AS22718G5
ACTIAS22718G25EA 0 CHF
ACTIAS22718G25 ACTIAS22718G5
3-Brom-5-nitrobenzoesäure
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
MDL Number: MFCD00100098
CAS-Nummer: 6307-83-1