3-Brom-5-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-pyridinol, 5-Bromo-pyridin-3-ol
AS21028G25
AS21028G5
ACTIAS21028G25EA
61
CHF
ACTIAS21028G25
ACTIAS21028G5
3-Brom-5-hydroxypyridin
3-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol |
MDL Number:
MFCD00661305 CAS-Nummer: 74115-13-2 |