3-Brom-5-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS4074G1
AS4074G5
ACTIAS4074G1EA
0
CHF
ACTIAS4074G1
ACTIAS4074G5
3-Brom-5-fluorpyridin
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175.99 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112555 CAS-Nummer: 407-20-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |