3-Brom-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-4-picoline
AS50702G100
AS50702G5
ACTIAS50702G100EA
0
CHF
ACTIAS50702G100
ACTIAS50702G5
3-Brom-4-methylpyridin
3-Brom-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 47…48 °C (0,6 mmHg) Dichte: 1,549 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00082592 CAS-Nummer: 3430-22-6 |