3-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22769G1 AS22769G25 AS22769G5
ACTIAS22769G1EA 0 CHF
ACTIAS22769G1 ACTIAS22769G25 ACTIAS22769G5
3-Brom-2-methoxypyridin
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MDL Number: MFCD03095349
CAS-Nummer: 13472-59-8