3-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51141G1
AS51141G25
AS51141G5
ACTIAS51141G1EA
0
CHF
ACTIAS51141G1
ACTIAS51141G25
ACTIAS51141G5
3-Brom-2-fluorpyridin
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL Number:
MFCD04112496 CAS-Nummer: 36178-05-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |