3-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20607G100 AS20607G25 AS20607G5
ACTIAS20607G100EA 248 CHF
ACTIAS20607G100 ACTIAS20607G25 ACTIAS20607G5
3-Brom-2-fluorbenzoesäure
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
MDL Number: MFCD00665763
CAS-Nummer: 161957-56-8