3-Amino-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21323G100 AS21323G25
ACTIAS21323G100EA 0 CHF
ACTIAS21323G100 ACTIAS21323G25
3-Amino-4-methylpyridin
3-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
MDL Number: MFCD00128871
CAS-Nummer: 3430-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III