3-Amino-2-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
AS21045G100 AS21045G25 AS21045G5
ACTIAS21045G100EA 0 CHF
ACTIAS21045G100 ACTIAS21045G25 ACTIAS21045G5
3-Amino-2-nitropyridin
3-Amino-2-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 203…204 °C
MDL Number: MFCD00044102
CAS-Nummer: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9