3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31574G1EA
0
CHF
ACTIAS31574G1
ACTIAS31574G5
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00204157 CAS-Nummer: 78607-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |