3,5-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
AS20655G100
AS20655G25
ACTIAS20655G100EA
111
CHF
ACTIAS20655G100
ACTIAS20655G25
3,5-Pyridindicarbonsäure
3,5-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Melting Pt: 320…325 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006393 CAS-Nummer: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |