3,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21730G25 AS21730G5
ACTIAS21730G25EA 0 CHF
ACTIAS21730G25 ACTIAS21730G5
3,5-Dimethylphenylboronsäure
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD00185689
CAS-Nummer: 172975-69-8