3,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
AS50256G1
AS50256G5
ACTIAS50256G1EA
0
CHF
ACTIAS50256G1
ACTIAS50256G5
3,4-Difluorphenylboronsäure
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157.91 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00807405 CAS-Nummer: 168267-41-2 |