3,4,5-Trichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS24341G100
AS24341G25
AS24341G5
ACTIAS24341G100EA
0
CHF
ACTIAS24341G100
ACTIAS24341G25
ACTIAS24341G5
3,4,5-Trichlorpyridin
3,4,5-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N MW: 182,44 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051685 CAS-Nummer: 33216-52-3 |