Milchsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
DL-Milchsäure
EHERC14582000EA
68.9
CHF
EHERC14582000
Milchsäure
Milchsäure
Formel:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004520 CAS-Nummer: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 13,05351 |