6-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS30960G1
AS30960G5
ACTIAS30960G1EA
0
CHF
ACTIAS30960G1
ACTIAS30960G5
6-Chlor-o-toluylsäure
6-Chlor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00045799 CAS-Nummer: 21327-86-6 |