2-Chlor-5-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS7203G100 AS7203G5
ACTIAS7203G100EA 0 CHF
ACTIAS7203G100 ACTIAS7203G5
2-Chlor-5-hydroxypyridin
2-Chlor-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
MDL Number: MFCD00234050
CAS-Nummer: 41288-96-4