2-Brompyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS50196G100 AS50196G5
ACTIAS50196G100EA 280.09 CHF
ACTIAS50196G100 ACTIAS50196G5
2-Brompyrimidin
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Siedepunkt: 62…64 °C (1.5 mmHg)
Melting Pt: 56…57.5 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7