6-Brom-2-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridone, 2-Bromo-6-hydroxypyridine, 6-Bromo-2(1H)-pyridinone, 6-Bromo-2-pyridinol
AS25045G1 AS25045G5
ACTIAS25045G1EA 19 CHF
ACTIAS25045G1 ACTIAS25045G5
6-Brom-2-hydroxypyridin
6-Brom-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
MDL Number: MFCD00234043
CAS-Nummer: 27992-32-1