2-Brom-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21311G25 AS21311G5
ACTIAS21311G25EA 0 CHF
ACTIAS21311G25 ACTIAS21311G5
2-Brom-6-fluorbenzoesäure
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL Number: MFCD01569539
CAS-Nummer: 2252-37-1