2-Amino-6-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS40164G100
AS40164G5
ACTIAS40164G100EA
0
CHF
ACTIAS40164G100
ACTIAS40164G5
2-Amino-6-fluorpyridin
2-Amino-6-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ |
MDL Number:
MFCD04114200 CAS-Nummer: 1597-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |