2,6-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
Dipicolinsäure
, DPA
ACTIAS7023G100EA
0
CHF
ACTIAS7023G100
ACTIAS7023KG1
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Melting Pt: 327 °C Flash-Pt: 188 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |