2,6-Dimethylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS24173G100
AS24173G25
ACTIAS24173G100EA
291
CHF
ACTIAS24173G100
ACTIAS24173G25
2,6-Dimethylpyrazin
2,6-Dimethylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa) Melting Pt: 38…42 °C Dichte: 0.9647 g/cm³ (50 °C) Flash-Pt: 52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006148 CAS-Nummer: 108-50-9 EINECS: 203-589-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |