2,5-Dimethylindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,5-Dimethyl-1H-indole
AS33684G1
AS33684G5
ACTIAS33684G1EA
0
CHF
ACTIAS33684G1
ACTIAS33684G5
2,5-Dimethylindol
2,5-Dimethylindol
Formel:
C₁₀H₁₁N MW: 145,2 g/mol Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa) Melting Pt: 116 °C Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005621 CAS-Nummer: 1196-79-8 EINECS: 214-816-1 |