2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS33281G1
AS33281G10
AS33281G5
ACTIAS33281G1EA
0
CHF
ACTIAS33281G1
ACTIAS33281G10
ACTIAS33281G5
2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃F₃O MW: 160,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061197 CAS-Nummer: 58551-83-0 |