2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51593G1
AS51593G5
ACTIAS51593G1EA
0
CHF
ACTIAS51593G1
ACTIAS51593G5
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD01863167 CAS-Nummer: 247564-71-2 |