1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
AS23930G25 AS23930G5
ACTIAS23930G25EA 0 CHF
ACTIAS23930G25 ACTIAS23930G5
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Formel: C₄H₆F₃I
MW: 237,99 g/mol
MDL Number: MFCD00041543
CAS-Nummer: 461-17-6