3-Nitro-p-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
AS21037G100 AS21037G25
ACTIAS21037G100EA 0 CHF
ACTIAS21037G100 ACTIAS21037G25
3-Nitro-p-kresol
3-Nitro-p-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 78…81 °C
MDL Number: MFCD00007244
CAS-Nummer: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III