α,α,α-Trifluor-p-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
AS20210G100 AS20210G25
ACTIAS20210G100EA 297 CHF
ACTIAS20210G100 ACTIAS20210G25
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7