2-Nitro-m-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
AS21652G100 AS21652G25
ACTIAS21652G100EA 0 CHF
ACTIAS21652G100 ACTIAS21652G25
2-Nitro-m-kresol
2-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 231
Melting Pt: 35…39 °C
MDL Number: MFCD00007125
CAS-Nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
UN: 2446
ADR: 6.1 III