3-Nitro-o-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20903G100 AS20903G25
ACTIAS20903G100EA 0 CHF
ACTIAS20903G100 ACTIAS20903G25
3-Nitro-o-kresol
3-Nitro-o-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00007241
CAS-Nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III