4-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS24935G100 AS24935G25
ACTIAS24935G100EA 0 CHF
ACTIAS24935G100 ACTIAS24935G25
4-Fluor-2-nitroanisol
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013375
CAS-Nummer: 445-83-0