3-Fluor-4-nitroanisol
Synonyms:
2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
AS31294G1
AS31294G5
ACTIAS31294G1
ACTIAS31294G5
3-Fluor-4-nitroanisol
3-Fluor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115632 CAS-Nummer: 446-38-8 |