3-Fluor-p-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
AS32381G1
AS32381G5
ACTIAS32381G1EA
0
CHF
ACTIAS32381G1
ACTIAS32381G5
3-Fluor-p-kresol
3-Fluor-p-kresol
Formel:
C₇H₇FO |
MDL Number:
MFCD00143164 CAS-Nummer: 452-78-8 UN: 3265 ADR: 8,III |