5-Fluor-o-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Fluoro-2-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-4-methylbenzene
AS21034G100
AS21034G25
ACTIAS21034G100EA
0
CHF
ACTIAS21034G100
ACTIAS21034G25
5-Fluor-o-kresol
5-Fluor-o-kresol
Formel:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00673009 CAS-Nummer: 452-85-7 UN: 3265 ADR: 8,III |