4-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(4-Chlorophenyl)methanol
AS20057G100
AS20057G25
ACTIAS20057G100EA
93
CHF
ACTIAS20057G100
ACTIAS20057G25
4-Chlorbenzylalkohol
4-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Siedepunkt: 234 Melting Pt: 67…70 °C |
MDL Number:
MFCD00004652 CAS-Nummer: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |