5-Chlor-o-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
AS24942G100 AS24942G25 AS24942G5
ACTIAS24942G100EA 0 CHF
ACTIAS24942G100 ACTIAS24942G25 ACTIAS24942G5
5-Chlor-o-kresol
5-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75…76 °C
MDL Number: MFCD00060672
CAS-Nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II