2-Chlor-5-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20721G100 AS20721G25
ACTIAS20721G100EA 240 CHF
ACTIAS20721G100 ACTIAS20721G25
2-Chlor-5-nitrophenol
2-Chlor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
MDL Number: MFCD01571825
CAS-Nummer: 619-10-3
EINECS: 210-579-3