2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
AS24958G100
AS24958G25
ACTIAS24958G100EA
0
CHF
ACTIAS24958G100
ACTIAS24958G25
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Melting Pt: 46…48 °C |
MDL Number:
MFCD00014707 CAS-Nummer: 367-67-9 |