5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
AS21904G100
AS21904G25
ACTIAS21904G100EA
0
CHF
ACTIAS21904G100
ACTIAS21904G25
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ MW: 243 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042493 CAS-Nummer: 393-37-3 |