3-Brombenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
AS21364G100 AS21364G25
ACTIAS21364G100EA 75 CHF
ACTIAS21364G100 ACTIAS21364G25
3-Brombenzylalkohol
3-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Siedepunkt: 165
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004629
CAS-Nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4