4-Brom-2,6-dichlorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51397G1
AS51397G5
ACTIAS51397G1EA
0
CHF
ACTIAS51397G1
ACTIAS51397G5
4-Brom-2,6-dichlorphenol
4-Brom-2,6-dichlorphenol
Formel:
C₆H₃BrCl₂O MW: 241,9 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019996 CAS-Nummer: 3217-15-0 EINECS: 221-740-2 |