4-Brom-3,5-difluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20545G1 AS20545G25 AS20545G5
ACTIAS20545G1EA 0 CHF
ACTIAS20545G1 ACTIAS20545G25 ACTIAS20545G5
4-Brom-3,5-difluorphenol
4-Brom-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MDL Number: MFCD08062385
CAS-Nummer: 130191-91-2